Documentos Principais
XX1004730
Millipore
Glass filter holder with stainless steel screen, 47 mm
Glass filter holder with stainless steel screen, 47mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
Materiais
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
silicone stopper
Altura
22.9 cm
Diâmetro
7.6 cm
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
9.6 cm2
conector
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with Classic Glass Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
REMOVE FROM SCOPE
Princípio
Vacuum
Nota de preparo
Sterilization Method
UV sterilize or autoclave without filter in-place