Documentos
XX0628
Supelco
Hydrochloric acid
c(HCL) = 6.0 mol/l (6.0 N)
Sinônimo(s):
Cloreto de hidrogênio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
47131831
product name
Ácido clorídrico, 6N, traceable to NIST
Agency
traceable to NIST
Nível de qualidade
pH
<1 (20 °C in H2O)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
6N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1