WBULS0500
Immobilon ECL Ultra Western HRP Substrate
Western blotting, HRP
Sinônimo(s):
chemiluminescent detection substrate, detection substrate
técnica(s)
western blot: suitable
método de detecção
chemiluminescent
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
Sufficient for 5000 cm²"
Componentes
Solution B- 250 mL
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Os clientes também visualizaram
Artigos
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protocolos
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.