WBULP-100ML
Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Substrate
Sinônimo(s):
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
About This Item
Produtos recomendados
product name
Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Substrate - 100mL,
linha de produto
Immobilon®
Nível de qualidade
técnica(s)
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
western blot (chemiluminescent): suitable
Categorias relacionadas
Componentes
- 50mL Enhancer Solution
- 50mL Peroxide Solution
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany