Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
carbon (activated)
polyethylene (Luer Plug)
polyethylene connector
polypropylene housing
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
VOC-Pak®
Parâmetros
≤2 bar pressure
≤2.0 L/min flow rate
5 °C temp. range (30 °C)
resistividade
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Comprimento
12.7 cm
Impurezas
<5 ppb TOC
conector
1/4 in. inlet connection ( Gaz (straight) F connection and Luer F)
1/4 in. outlet connection (Gaz (straight) F connection and Luer F)
compatibilidade
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os COV são contaminantes ambientais que causam problemas para a saúde e segurança e que precisam ser rotineiramente analisados em amostras de água, solo, gás e ar. As especificações para COV em água potável foram estabelecidas por diferentes órgãos regulatórios em muitos países.
O filtro de polimento VOC-Pak® é, portanto, uma excelente escolha para cientistas que precisam de água ultrapura sem COV para suas aplicações analíticas.
Aplicação
A água sem COV é adequada para enxaguar vidraria, para o preparo de brancos, reagentes, amostras, soluções padrão ou diluições na análise dessas substâncias, ou em estudos em que os COV possam interferir. É usada no desenvolvimento de sensores de nanopartículas[1][2] e nanoeletrodos.
Características e benefícios
- Validado para produzir 300 l de água ultrapura sem COV.
- Fácil manutenção: o filtro de polimento é facilmente instalado e substituído.
- A ponta inferior foi redesenhada para uma instalação segura da campana de proteção.
- A etiqueta e-Sure para conexão por RFID com o dispensador Q-POD® possibilita rastreabilidade completa (gerenciamento de dados) e monitoramento automático do status de consumíveis na interface da tela sensível ao toque do POD′.
- Certificado de qualidade disponível on-line.
- Fornece uma garantia de água adequada para análise de COV: preparo de brancos e padrões; limpeza de vidraria; e dissolução de amostras (se os COV forem analisados em uma matriz diferente da água, ou seja, no solo).
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Helpful?
-
-
If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
1 answer-
It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.