USBA0100LC1S1
Mobius®, Silver, Ultimus® Bin Assembly
Collapsible bin, bottom-ported, 100L
Sinônimo(s):
Mobius®, Silver, Ultimus® Bin Assembly
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
(Ultimus® Film)
C-Flex
polypropylene
silicone
Nível de qualidade
Agency
meets EN 2.6.14
meets ISO 10993-4
meets JP 4.01
meets USP 661
meets USP 788
meets USP 85
meets USP 87
meets USP 88
esterilidade
sterile; γ-irradiated (at 25-40 kGy)
linha de produto
Mobius®
Parâmetros
2—60 °C temp. range (35.6—140 °F)
capacidade
100 L
Impurezas
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ultimus® Film now empowers Mobius® MIX and
Mobius® Power MIX Single-Use assemblies of 100L, 200L, 250L, 500L, 1000L and 2000L and is also available in our Mobius® 3D
assemblies and Mobius® iFlex Bioreactor assemblies.
Aplicação
Características e benefícios
Embalagem
Componentes
Tubing: TPE, Platinum-cured sillicone.
Coupler: PP
Luer: PP
Adapter SterlEnz: PP, Silicone
Plug end: PP.
Pinch clamp: Polyester, PBT
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Conteúdo relacionado
Film selection is guided by process needs, compatibility of the process fluid with film, process volume and risk. This brief compares the properties of our films so you can make the best selection.