Documentos
OH30303303
Ohaus® MB90 Mositure Analyzer
Model MB90, weighing capacity 90 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 210 - 2310 V, UK plug
Sinônimo(s):
Ohaus® Moisture Analyzer
About This Item
Código UNSPSC:
41111500
NACRES:
NB.13
Materiais
metal weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30303303
capacidade de pesagem faixa de medição
90 g, resolution: 0.001 g
diâmetro do tacho de pesagem
9 cm
Descrição geral
Combining Speed and Precision in One Moisture Analyzer
Aplicação
Percent Moisture Determination, Percent Solid Determination, Weighing
Características e benefícios
Colour touchscreen display with intuitive icon-based navigation Fast halogen heating technology provides uniform drying for precise and repeatable results Analysis made simple: tare, add your sample, press start and see your results Robust hou
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.