We have not conducted specific testing to determine the assay's specificity to the active form of FGF-21. However, given that the antibodies used are polyclonal, it is likely that the assay detects Total FGF-21.
EZHFGF21
Human FGF-21 ELISA Kit
measures FGF-21 in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Sinônimo(s):
ELISA Kit for FGF-21, FGF-21 ELISA, Human FGF-21 Detection Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Human FGF-21 ELISA Kit, This Human FGF-21 ELISA Kit is used to measure & quantify FGF-21 levels in Metabolism & Inflammation & Immunology research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 83-99%
standard curve range: 31.3-2000 pg/mL
inter-assay cv: <9%
intra-assay cv: <6%
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type cell culture supernatant
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Metabolism
Diabetes - Type 2
Metabolic Syndrome
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
-
Does the Human FGF-21 ELISA (EZHFGF21-19K) detect active or total FGF-21?
1 answer-