Documentos Principais
UFSC400SL
Millipore
Kit de vedação para 400 ml de células agitadas Amicon® (anel do tipo O-ring e junta para vedação, 3 de cada)
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
silicone O-ring
Nível de qualidade
linha de produto
Amicon®
fabricante/nome comercial
Amicon®
Parâmetros
400 mL process volume
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Altura
18.7 cm (7.4 in.)
diâmetro do filtro
76 mm
área de filtração
41.8 cm2
Condições de expedição
ambient
Aplicação
O modelo de células agitadas Amicon permite altas taxas de vazão com soluções de concentração de até 10% de macrossoluto. A mesma unidade é capaz de concentração rápida ou remoção do sal seguida de concentração.
Princípio
Pressão
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
Protocolos
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.