Documentos Principais
UFSC050SL
Millipore
Amicon® Stirred Cell 50mL Seal Kit (3 each o-ring and gasket)
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
silicone O-ring
silicone gasket
Nível de qualidade
linha de produto
Amicon®
fabricante/nome comercial
Amicon®
Parâmetros
50 mL process volume
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Altura
11.7 cm (4.6 in.)
diâmetro do filtro
44.5 mm
área de filtração
13.4 cm2
Condições de expedição
ambient
Princípio
Pressure
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
Protocolos
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.