Documentos Principais
UFC205024
Millipore
Filtro para centrífuga Amicon® Ultra, 50 kDa MWCO
greener alternative
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 50 kDa
Sinônimo(s):
Concentrador centrífugo, valor de corte de peso molecular (MWCO) 50 kDa, volume de amostra de 2 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Amicon®
fabricante/nome comercial
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
2 mL sample volume
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
119.7 mm
Diâmetro
15.9 mm
área de filtração
1 cm2
tamanho de poro
50 kDa MWCO
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os dispositivos de centrifugação Amicon® Ultra-2 ml com filtros com limite de peso molecular de 50.000 daltons Ultracel® proporcionam ultrafiltração rápida, com capacidade para altos fatores de concentração e capaz de recuperar concentrado facilmente a partir de matrizes de amostras diluídas e complexas. Por exemplo, a BSA (67 kDa) na concentração inicial de 1 mg/ml é normalmente retida em 97%.
O seu design vertical e a área de superfície de membrana disponível proporcionam um processamento rápido da amostra, alta recuperação da amostra (tipicamente superior a 90% da solução de partida diluída) e capacidade de concentração de até 50 vezes. A polarização do soluto e subsequente incrustação da membrana são minimizadas pelo design vertical e a parada total física no dispositivo de filtro evita a centrifugação até o ressecamento e a possível perda de amostra. A recuperação eficiente da amostra concentrada (espécies retidas) se dá por meio de uma etapa conveniente de centrifugação reversa após a coleta do filtrado.
O dispositivo pode ser centrifugado com rotores oscilantes ou rotores de ângulo fixo. Dispositivos Amicon® Ultra-2 ml são fornecidos em forma não estéril e somente para uso único. Com seu design de membrana vertical e centrifugação reversa, os filtros Amicon® Ultra 2 ml oferecem a maior recuperação nos menores tempos de centrifugação.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicação
  • Ultrafiltração com membrana Ultracel® de limite de peso molecular de 50.000 daltons.
  • Concentração de amostras biológicas contendo antígenos, anticorpos, enzimas, ácidos nucleicos ou microrganismos.
  • Purificação de componentes macromoleculares encontrados em extratos de cultura de tecido ou lisados celulares.
  • Remoção de primers, limpeza de PCR, remoção de ligantes ou marcadores macromoleculares de uma mistura de reação, e remoção de proteínas antes de HPLC.
  • Dessalinização, troca de tampão e diálise de proteínas.
  • Exclusão por tamanho e fracionamento de proteínas.
Características e benefícios
  • A membrana de celulose regenerada Ultracel® com valor de corte de peso molecular nominal (NMWCO) de 50 kDa oferece uma recuperação de retentado de mais de 90%
  • Concentra 2 ml em até 15-70 μl
  • Recuperação de amostra de 98%
  • Tempo de processamento rápido: Tempos de centrifugação de 10 a 30 minutos
  • Parada completa integrada
  • Recurso de centrifugação reversa fornece recuperações consistentes
Ligação
Substitui: 4224
forma física
Identificação por cor: Transparente
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Conteúdo relacionado
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.