Documentos Principais
PXC100C50
Millipore
Cassete Pellicon® XL com membrana Ultracel®
filtration area 50 cm2, NMWCO 100 kDA
Sinônimo(s):
0.005 m2, 100 kDa, Pellicon XL, Pellicon® XL Cassette with Ultracel® Membrane, Ultracel, Ultrafiltration Module
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene housing
polypropylene screen ((feed))
polypropylene screen ((permeate))
Nível de qualidade
linha de produto
Pellicon®
técnica(s)
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable (analytical sample preparation)
C × L
18.8 cm (7.4 in.) × 3 cm (1.2 in.)
área de filtração
50 cm2
Matriz
Ultracel®
tamanho de poro
100 kDa pore size
pH
2-12
Descrição geral
  • Device Configuration: Cassette
  • Filter Code: PLCHK
  • Filter Type: Ultrafiltration
Características e benefícios
Type C screen (coarse screen)
Embalagem
Wet, preserved
Outras notas
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1