TX1056
1,2,4-Trichlorobenzene
Meets ACS Specifications OmniSolv®
Sinônimo(s):
1,2,4-Trichlorobenzene, high purity solvents
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.3 hPa ( 20 °C)
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.02% Water (H2O)
≤0.27 μeq/g Titrable acid
cor
APHA: ≤10
p.e.
213.5 °C/1013 hPa
pf
17 °C
temperatura de transição
flash point 99 °C
solubilidade
0.049 g/L
densidade
1.45 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤308 nm
Absorção UV
λ: 308 nm Amax: ≤1.00
λ: 310 nm Amax: ≤0.50
λ: 325 nm Amax: ≤0.10
λ: 375 nm Amax: ≤0.05
λ: 385 nm Amax: ≤0.01
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
chave InChI
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Embalagem
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparo
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3