SCC041
Linhagem celular de condrócitos humanos C20A4
Human
Sinônimo(s):
C-20/A4
C20/A4
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Linhagem celular de condrócitos humanos C20A4, C20A4 Human Chondrocyte Cell Line is widely used as a model cell line for studying normal and pathological cartilage repair mechanisms related to chondrocyte biology and physiology.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
A linhagem celular C-20/A4 foi estabelecida transfectando culturas primárias de condrócitos da costela de um menino de 5 anos com vetores que expressam o antígeno T grande do vírus símio SV40 com defeito na origem de replicação do DNA.
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Qualidade
• As células são testadas por PCR e são negativas para os vírus HPV-16, HPV-18, vírus das hepatites A, B e C, bem como HIV-1 e 2.
• As células são negativas para contaminação por micoplasma.
• Cada lote de células é genotipado por análise de repetições curtas em tandem (do inglês, STR) para verificar a identidade única da linhagem celular.
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3