Documentos Principais
TX0770
Supelco
p-Toluenesulfonic Acid, Monohydrate
GR ACS
Sinônimo(s):
p-Toluenesulfonic Acid, Monohydrate, 1-Hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O3S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
172.20 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-180-0
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% anhydrous basis (acidimetric)
Formulário
crystals
composição
Water, 9.5-11.5%
resíduo de ignição
≤0.1% (600 °C)
cor
off-white
pH
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
p.e.
140 °C/27 hPa
pf
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
temperatura de transição
flash point 180 °C
solubilidade
750 g/L
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.3%
traços de cátion
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
chave InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
GR ACS
Nota de análise
Appearance (description)hygroscopic crystalsAppearance of solutionconformsAssay (acidimetric; calc. on anhydrous substance)99.0% minColoroff-whiteHeavy metals (as Pb)0.001% maxIron (Fe)0.01% maxResidue after ignition (600°C)0.1% maxSodium (Na)0.002% maxSulfate (SO4)0.3% maxWater (H2O)9.5-11.5%
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1