TS-10L-BK
Anti-IgG/C3d, PolyspecificAnti-Human Globulin Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-IgG/C3d, Polyspecific Anti-Human Globulin Blood Grouping Reagent
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
BRIC-8, polyclonal
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 10 L
fabricante/nome comercial
BIOSCOT™
concentração
9-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotipo
IgG
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 24 months from date of filtration
Product formulation meets the requirements of Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Aplicação
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1