MZHAWG101
Sistema de filtração por membrana
sample volume 100 mL, ready-to-use, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Sinônimo(s):
Microfil® com EZ-Pak®
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Agency
ISO 7704
descrição
General microbiological analysis
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
ready-to-use
fabricante/nome comercial
Microfil® with EZ-Pak®
Parâmetros
100 mL sample volume
diâmetro do filtro
47 mm
capacidade do funil
100 mL
Matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type beer
sample type food(s)
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
adequação
suitable for microbiology
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Aplicação
Características e benefícios
- Dispositivo conveniente e fácil de usar
- Esterilizado e pronto para uso - economiza tempo e dinheiro
- Reduz a carga de trabalho do laboratório
- Taxa de filtração mais rápida devido à área de superfície maior
Princípio
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.