Documentos Principais
TANKVNT22
Milli-Q
Filtro de respiro
pore size 0.22 μm, carbon, and soda lime, Advanced protection against airborne contaminants for storage tanks
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
uso
(for type 3 water)
embalagem
pkg of 2 units
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
Altura
33 cm (12.8 in.)
tamanho de poro
0.22 μm pore size
compatibilidade
for use with SDS
for use with tanks
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • O filtro de respiro protege a água pura altamente sensível armazenada de possíveis contaminantes no ambiente. Estes incluem dióxido de carbono, partículas, microrganismos e compostos orgânicos voláteis provenientes principalmente da atmosfera laboratorial.
  • Contém uma combinação de meios de purificação cuidadosamente selecionados para remover contaminantes do ar que podem degradar a qualidade da água purificada durante o armazenamento. Contém cal sodada para impedir a contaminação por CO2.
  • Os cartuchos do filtro de respiro são feitos em resina de polipropileno, polietersulfona e estireno-acrilonitrila.
Aplicação
O filtro de respiro fornece proteção avançada contra contaminantes do ar.
Características e benefícios
Cal sodada para remoção de dióxido de carbono.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany