HP01PPVN0
Caixa do cartucho sanitário Optiseal em linha
Small-volume applications
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
316L stainless steel
silicone seal
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
OptiSeal®
disponibilidade
available only in North America
Parâmetros
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
Altura
20.3 cm (8 in.)
Comprimento
20.2 cm
L entrada para a saída
20.3 cm (8 in.)
peso
1.25 kg (2.75 lb)
conector
3 in. base-dome connection O-ring (2-335)
1/4 in. drain/vent hose barb
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
código do cartucho
double O-rings (2-123; hold-down tabs)
compatibilidade
for use with Optiseal Cartridge Filter