Documentos Principais
TANKMPKXC
Milli-Q
Filtro de respiro
Advanced protection against airborne contaminants for storage tanks of Milli-Q® CLX 7000 series systems
Sinônimo(s):
Filtro de respiro com retentor de CO2 (CLRW)
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cartridge (polypropylene, PES and SAN)
Nível de qualidade
composição
Soda Lime for Carbon Dioxide removal
embalagem
pkg of 1 unit
tamanho de poro
0.65 μm pore size
compatibilidade
for use with Milli-Q® CLX
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Este filtro de respiro com retentor de CO2 foi projetado para proteger a água pura altamente sensível armazenada de possíveis contaminantes no ambiente. Estes incluem dióxido de carbono, partículas, microrganismos e compostos orgânicos voláteis provenientes principalmente da atmosfera laboratorial.
  • Os filtros de respiro contêm uma combinação de meios de purificação selecionados cuidadosamente para remover contaminantes do ar que poderiam degradar a qualidade da água purificada durante o armazenamento.
  • O cartucho do filtro é feito de polipropileno, polietersulfona e resina de estireno-acrilonitrila e ele é cuidadosamente montado segundo um processo sem diclorometano (DCM).
  • O filtro de respiro deve ser trocado duas vezes por ano para proporcionar resultados ideais.
  • Para uso em tanques de armazenamento de água de sistemas Milli-Q® série CLX 7000.
Aplicação
O filtro de respiro fornece proteção avançada contra contaminantes do ar.
Características e benefícios
  • Garante que a qualidade da água do tanque de armazenamento mantém as especificações de qualidade necessárias de água reagente para laboratórios clínicos (do inglês, CLRW).
O filtro de respiro é equipado com:
  • Em filtro hidrofóbico de 0,65 μm para impedir a entrada de bactérias e particulados no tanque.
  • Cal sodada para remoção de dióxido de carbono.
  • Carvão ativado para absorver compostos orgânicos voláteis.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  9. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  10. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.