Documentos
EQ70XXPKT1
Milli-Q
Kit de cartucho de purificação Milli-Q® EQ 7008/16
This product is replaced with EQ70XXPKIT. Search to Explore!
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
NACRES:
NB.85
Materiais
carbon block
carbon filter (activated)
filter (Pleated)
filter (soda lime)
media (IQnano ion exchange)
media (Jetpore® mixed-bed ion exchange)
Nível de qualidade
Características
Kit contains IPAK Gard® Pretreatment Pack, IPAK Meta®, Polishing CartridgeIPAK Quanta® Polishing Cartridge and a Tank Vent Filter.
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Este kit de purificação de água inclui o seguinte:
    O pacote de pré-tratamento
  • IPAK Gard® remove de forma eficiente coloides, partículas e cloro livre da água da torneira para proteger a membrana de osmose reversa (RO) e melhorar o desempenho do sistema.
  • Os cartuchos de polimento IPAK Meta® e IPAK Quanta® contêm resina inovadora de troca iônica de leito misto Jetpore® e meios de troca iônica IQnano, que atingem níveis de remoção de íons até os níveis de traço. Além disso, alvos de carbono ativado sintético de alto grau rastreiam contaminantes orgânicos.
  • O filtro de ventilação do tanque, reprojetado para integração perfeita, oferece melhor proteção contra contaminantes transportados pelo ar.
Este kit foi concebido para utilização com sistemas Milli-Q® EQ 7008/16 para a produção de água pura (Tipo 3) e ultrapura (Tipo 1).
Aplicação
Para proteção ideal da membrana de OR, remoção de traços de íons e orgânicos e proteção avançada contra contaminantes transportados pelo ar.
Características e benefícios
O pacote de pré-tratamento IPAK Gard® contém:
  • Carvão ativado para proteger contra o cloro livre.
  • Filtro de profundidade para proteger contra particulados e coloides.
O filtro de respiro do tanque contém:
  • Carvão ativado para remover compostos orgânicos voláteis.
  • Cal de soda para remover CO2.
  • Filtro de membrana para evitar a entrada de partículas e bactérias no tanque.
O cartucho IPAQ Meta® contém:
  • resina de troca iônica mista Jetpore® e meio IQnano de troca iônica para remover íons até níveis de traços.
O cartucho IPAK Quanta® contém:
  • Meio IQnano inovador de troca iônica para remover íons até níveis de traços.
  • Carvão ativado sintético de alta qualidade para eliminar contaminantes orgânicos em níveis de traços.
Informações legais
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Confie sempre na sua ciência com a água ultrapura Milli-Q®. Descubra nossa oferta ampliada de sistemas para encontrar a solução em água para laboratórios que satisfaça por completo as necessidades e limitações do seu laboratório.