Documentos Principais
SX0607L
Supelco
Hidróxido de sódio
Sinônimo(s):
Sodium hydroxide solution, normality
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Agency
traceable to NIST
Nível de qualidade
pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
pH
14 (20 °C in H2O)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Sodium hydroxide solution (5.0N)
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1