Documentos Principais
SX0300
Sigma-Aldrich
Sodium Azide
Sinônimo(s):
Azium
About This Item
Formulário
crystals
p.e.
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
pf
275 °C (decomposition)
solubilidade
408 g/L
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Practical
Nota de análise
Assay:97% min
Color:Off-white to light yellow
Form:Crystals
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials