Documentos Principais
SX0143L
Supelco
Gel de sílica
100-200 Mesh
Sinônimo(s):
Silica gel, Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41123003
Número do índice EC:
231-545-4
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
tamanho
100-200 mesh
cor
white
tamanho de partícula
100-200 mesh
<2 mm
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
100-200 Mesh
Nota de análise
Color: White
Form: Powder
Mesh size (100 - 200): To pass test