ST1070
Anti-Tiam1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-T-Cell Lymphoma Invasion and Metastasis 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TIAM1(7074)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Jurkat or NIH3T3 cells
Outras notas
Qi, H., et al. 2001. Cell Growth Differ.12, 603.
Stam, J.C., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 28447.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1