Documentos Principais
SLLGH13
Millipore
Filtro de seringa PTFE hidrofílico Millex
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-LG, Filtro de seringa PTFE de 0,2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex
Características
holdup volume< 25 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
45 °C max. temp.
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
Altura
21.1 mm
Diâmetro
13 mm
área de filtração
0.65 cm2
volume
10 mL
tamanho de poro
0.2 μm pore size
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
SLLGX13NL substitui SLLGH13NL
SLLGX13NK substitui SLLGH13NK
Código de filtro: LG
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.