Documentos Principais
SLGVS25XS
Millipore
Protetor para transdutor Dualex (estéril)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, female Luer inlet slip, medical device
Sinônimo(s):
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVC housing
PVDF membrane
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
linha de produto
Millex
Características
CE compliant
hydrophobic
FDA registered
medical device
fabricante/nome comercial
Millex
Parâmetros
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
45 °C max. temp.
Diâmetro
25 mm
área de filtração
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Matriz
Durapel
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
female Luer inlet slip
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O protetor para transdutor Dualex (estéril) é um dispositivo médico que deve ser usado como dispositivos de proteção em linha para monitores de pressão em sistemas de hemodiálise.
Aplicação
Os protetores de transdutor são usados como dispositivos de proteção em linha para monitores de pressão em sistemas de hemodiálise.
Características e benefícios
  • Proteger os pacientes da contaminação cruzada bacteriológica e de partículas
  • Evitar que o sangue e os fluidos de diálise danifiquem os sensíveis dispositivos de monitoramento do transdutor
  • Equipado com conectores Luer-Lok®, ideais para uso em sistemas de hemodiálise de alto fluxo.
  • A membrana é vedada na parte superior (luer fêmea) para uso em aplicações de hemodiálise
  • Com marcação CE e registrado na FDA
Outras notas
Os dispositivos devem ser usados apenas por médicos e/ou profissionais de laboratório.
Informações legais
DURAPEL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany