Documentos Principais
MTGR15010
Millipore
Filtro de cápsula Aervent® 50
pore size 0.2 μm
Sinônimo(s):
Est. EPA 041237-FRA-001
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
gamma compatible
linha de produto
Aervent®
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Aervent®
Parâmetros
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
técnica(s)
gas filtration: suitable
Comprimento
5.5 cm (2.16 in.)
Largura
2.4 in.
Diâmetro
6.2 cm (2.4 in.)
área de filtração
19.6 cm2
Impurezas
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤1.0 mg
Matriz
Aervent®
tamanho de poro
0.2 μm pore size
ponto de bolha
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
conector
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Este filtro de cápsula hidrofóbica Aervent®contém uma membrana Aervent PTFE de 50 mm em um invólucro de polipropileno com suporte bidirecional. Este filtro de grau esterilizante, com tamanho de poro de 0,2 μm e área de filtração de 19,6 cm2, foi projetado para aplicações críticas em linhas de gás de pequena escala e ventilação de ar. A membrana hidrofóbica Aervent de PTFE dentro do MTGR15010 fornece altas taxas de fluxo e rendimento, baixo desprendimento de extraíveis e partículas e ampla compatibilidade química. Para rastreabilidade e fácil identificação, cada filtro Aervent-50 é estampado a quente com seu número de catálogo e número de lote. Cada Filtro de cápsula Aervent® é testado quanto à integridade durante a fabricação.
Aplicação
Aplicações típicas
  • Ventilação estéril de recipientes e garrafões
  • Linhas de interrupção de vácuo de autoclave
  • Filtração estéril de baixo volume de fluidos não aquosos
  • Entrada de fermentador pequena e filtração de gases de exaustão
Nota de preparo
Método de esterilização
10 ciclos de autoclave de 30 min a 130 °C; não pode ser esterilizado por vapor em linha
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: em álcool isopropílico (IPA)/água 70/30%
Retenção bacteriana
Retenção quantitativa de 107 UFC/cm2Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) segundo a metodologia ASTM F838-83
Outras notas
Orientações de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte o Guia de procedimentos de esterilização a vapor e testes de integridade e a primeira página do Guia de inspeção visual
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection