Key Documents
S384SEQ
Millipore
MultiScreen SEQ384 Filter Plate
Dye terminator removal
Sinônimo(s):
Montage SEQ
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.15
Materiais
polystyrene
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Parâmetros
100 μL sample volume (per well)
tamanho da placa
384 wells
tamanho de poro
pore sizeproprietary
aplicação(ões)
sample preparation
Descrição geral
Filter Code: SEQ
Aplicação
Research Category
Assays
General Filtration
Nucleic acid
Características e benefícios
Proprietary membrane
Componentes
Does not include reagents
forma física
Color Code: Clear
Outras notas
Automation Compatible: No
Informações legais
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany