MABE159
Anti-Fox1 Antibody, clone D8F8
clone D8F8, from mouse
Sinônimo(s):
hexaribonucleotide binding protein 1, Ataxin-2-binding protein 1, ataxin 2-binding protein 1, Hexaribonucleotide-binding protein 1, fox-1 homolog A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
D8F8, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Rbfox3(52897)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Fox1 on 10 µg of mouse heart tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse heart tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2