Documentos Principais
R03087
Sigma-Aldrich
Leishman Stain
Sinônimo(s):
Hematology Stain
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
Número do índice EC:
200-659-6
Formulário
liquid
Nível de qualidade
temperatura de transição
flash point 11.1 °C
λmax
520-530 nm (Eosin)
645-655 nm (Azure)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for staining blood smears to differentiate blood corpuscles, malarial parasites, trypanosomers, etc. Can be used as an alternative to Giemsa.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
52.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
11.1 °C