Documentos Principais
PXC300C50
Millipore
Cassete Pellicon® XL com membrana Ultracel®
filtration area 50 cm2, NMWCO 300 kDa
Sinônimo(s):
Pellicon XL Ultrafiltration Module Ultracel 300 kDa 0.005 m2
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene screen
Nível de qualidade
Características
holdup volume 3.2 mL
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
18.8 cm (7.4 in.)
Largura
3 cm (1.2 in.)
área de filtração
50 cm2
Área nominal da membrana
50 cm2
extraíveis gravimétricos
≤7.5 mg/device
Matriz
Ultracel®
tamanho de poro
300 kDa NMWCO
pH
2 –12
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Device Configuration: Cassette
Filter Code: PLCMK
Filter Type: Ultrafiltration
Características e benefícios
Type C screen (coarse screen)
Embalagem
Wet, preserved
Outras notas
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Nota de análise
Gravimetric Extractables: after a water flush
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1