Documentos
PXC01MC50
Millipore
Cassete Pellicon® XL com membrana Ultracel®
filtration area 50 cm2, NMWCO 1000 kDa
Sinônimo(s):
Pellicon XL Ultrafiltration Module Ultracel 1000 kDa 0.005 m2
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
NACRES:
NB.24
Materiais
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene screen
Nível de qualidade
Características
holdup volume 3.2 mL
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
18.8 cm (7.4 in.)
Largura
3 cm (1.2 in.)
área de filtração
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
extraíveis gravimétricos
≤7.5 mg/device
matriz
Ultracel®
tamanho de poro
1000 kDa NMWCO
pH
2 –12
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Filter Code: PLCXK
Características e benefícios
Type C screen (coarse screen)
Nota de análise
Gravimetric Extractables: after a water flush
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1