Documentos Principais
XX42PMINI
Millipore
Suporte para mini cassete Pellicon®
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
316L stainless steel
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
4-50 °C temperature
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Largura
11.4 cm (4.5 in.)
Profundidade
14 cm (5.5 in.)
peso
5 kg (11 lb)
conector
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (Feed/retentate/permeate)
Categorias relacionadas
Descrição geral
O suporte de cassete Pellicon® Mini tem um design simples que torna o desenvolvimento de processos e a fabricação de produtos farmacêuticos em pequena escala simples e eficiente.
O suporte Pellicon® Mini opera de um a três cassetes Pellicon® 2 Mini em paralelo ou cassetes Pellicon® 3. Esse suporte sanitário é apertado com uma pequena chave de torque para comprimir os cassetes entre uma placa coletora que transporta os fluidos para dentro e para fora dos cassetes e uma placa final que veda os cassetes.
O suporte Mini foi projetado para desenvolvimento de processos e fabricação farmacêutica de pequeno volume.
Características e benefícios
O suporte para cassetes Pellicon® Mini foi projetado para desenvolvimento de processos e fabricação de produtos farmacêuticos de pequeno volume.
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.