Documentos
PX1476
Supelco
Potassium Hydrogen Phthalate
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinônimo(s):
Potassium Hydrogen Phthalate, Potassium Biphthalate, Potassium Acid Phthalate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5KO4
Número CAS:
Peso molecular:
204.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Número do índice EC:
212-889-4
Nível de qualidade
Ensaio
99.95-100.05% dry basis
forma
solid
Impurezas
≤0.002% Sulfur compounds (as S)
≤0.005% Insoluble matter
cor
white
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
295-300 °C
solubilidade
80 g/L
traços de ânion
chloride (Cl-): 0.003%
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Meets ACS Specifications GR ACS
Nota de análise
Assay (dried basis)99.95-100.05%Chlorine compounds (as Cl)0.003% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxSodium (Na)0.005% maxSulfur compounds (as S)0.002% maxpH of a 0.05 m solution at 25.0 ± 0.2°C4.00-4.02
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup