Documentos Principais
PHCC3CHARG
Millipore
3,0 Estação de recarga
Sinônimo(s):
Estação de recarga, Estação de recarga 3.0, Estação para carregamento do cetro
About This Item
Código UNSPSC:
41131501
NACRES:
NC.57
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Scepter
técnica(s)
cell counting: suitable
compatibilidade
Scepter
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A estação de carregamento Scepter 3.0 pode ser montada (usando o kit de montagem da estação de carregamento Scepter 3.0, vendido separadamente) em várias opções de montagem ou pode ser armazenada estacionária na bancada. A estação de carregamento armazena o Scepter 3.0 fora do caminho quando não está em uso, liberando uma cobertura valiosa ou um espaço na bancada do laboratório.
Uma estação de carregamento está incluída nos instrumentos Scepter 3.0 e também pode ser adquirida separadamente para várias opções de carregamento.
Componentes
Incluído com os instrumentos Scepter 3.0:PHCC340KITPHCC360KITPode ser adquirido separadamente para estações de carregamento adicionais para Scepter 3.0
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Conteúdo relacionado
O contador de células Scepter™ é um dispositivo portátil que viabiliza uma contagem celular consistente diretamente na câmara de cultura em menos de 30 segundos.
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works