Documentos Principais
PHCC360250
Millipore
Sensores do contador de células Scepter 3.0
60 μm sensors designed to count particles between 6 μm & 36 μm
Sinônimo(s):
Automated Cell counter tips
About This Item
Código UNSPSC:
41131501
NACRES:
NC.57
Características
50 μL (sample volumn)
embalagem
pkg of 250 ea
fabricante/nome comercial
Scepter
Parâmetros
10000 particles/mL particle concentration (500000 particles/mL)
técnica(s)
cell counting: suitable
tamanho de partícula
6-36 μm
compatibilidade
Scepter
for use with cells sized 8.0–25.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O contador de células automatizado portátil Scepter 3.0 fornece um método rápido e conveniente para contagem de células e partículas, além de ser compatível com sensores de 40 e 60 uM. O sistema emprega o princípio de Coulter em um formato em miniatura, portátil, permitindo a contagem rápida de células. O que costumava levar 10 minutos, agora leva menos de 30 segundos. O usuário prepara uma diluição da cultura celular de interesse e usa o contador de células Scepter para aspirar uma amostra dessa diluição para dentro do sensor Scepter.
A tela do contador de células Scepter 3.0 exibe:
  • Concentração de células
  • Tamanho celular médio
  • Volume celular médio
  • Histograma da distribuição de tamanhos ou volumes
Este sistema destina-se somente ao uso em pesquisa e foi testado com tipos celulares representativos daqueles usados atualmente.
Características e benefícios
O sensor Scepter 3.0 foi projetado com uma zona de detecção celular microfabricada que permite a diferenciação por tamanho e volume celular, com resolução da ordem de submícrons e subpicolitros.
Juntamente com canais e componentes eletrônicos de manipulação de líquidos com precisão, o sensor Scepter fornece estatísticas precisas e confiáveis de populações celulares
Outras notas
Não compatível com produtos do Scepter 2.0
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Conteúdo relacionado
O contador de células Scepter™ é um dispositivo portátil que viabiliza uma contagem celular consistente diretamente na câmara de cultura em menos de 30 segundos.
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works