Documentos
PEZGS0896
Millipore
Lâmina EZ Millicell®
8-well glass chamber slide, 0.7 cm2/well, 96/pk, sterile
Sinônimo(s):
Lâminas de câmara, lâmina de vidro com 8 poços
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiais
polypropylene wells
polystyrene lid
soda-lime glass slide
esterilidade
ethylene oxide treated
sterile
Características
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
embalagem
case of 96 (6 boxes, 16 units/box)
fabricante/nome comercial
Millicell®
técnica(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
C × L × A
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide only
77.8 mm × 33.8 mm × 13.9 mm, excluding lid
77.8 mm × 33.8 mm × 16.2 mm, including lid
tamanho
8 wells
área da superfície do poço
0.7 cm2
volume do poço
200-700 μL
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A Lâmina EZ Millicell permite que o usuário cultive, corrija e core células diretamente em uma lâmina de microscópio. Não há necessidade de desmontar a unidade ou transferir células de um dispositivo para outro antes da análise. Os poços de polipropileno são resistentes à maioria dos fixadores usados, de modo que as células possam ser cultivadas na lâmina e coradas diretamente no poço. Uma vez corada, a lâmina do microscópio pode ser facilmente removida pressionando as quatro abas laterais da unidade para baixo e levantando os poços para fora da lâmina. Essa fácil remoção de lâminas reduz o risco de danificar as células, e nenhuma ferramenta especial é necessária para remover os poços da lâmina. Os cantos elevados da tampa facilitam o empilhamento de várias unidades na incubadora, ou elas podem ser incubadas na bandeja fornecida com as unidades.
Nota de preparo
  1. Cultura, correção e coloração das células de acordo com o protocolo preferido.
  2. Para acessar a lâmina do microscópio, segure a Lâmina Millicell EZ sobre uma superfície plana e quebre as quatro abas empurrando-as para baixo com o polegar. Remova a tampa. Segure a lâmina para baixo e levante os poços para removê-los. Remova a lâmina do suporte.
Informações legais
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Tapash Jay Sarkar et al.
Nature communications, 11(1), 1545-1545 (2020-03-27)
Aging is characterized by a gradual loss of function occurring at the molecular, cellular, tissue and organismal levels. At the chromatin level, aging associates with progressive accumulation of epigenetic errors that eventually lead to aberrant gene regulation, stem cell exhaustion