PC213L
Anti-GABA Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Gamma Amino-Butyric Acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Gabra1(29705)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (1:12,000-1:15,000, ABC detection or 1:3000-1:5000, PAP detection; see comments)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Rat thalamus or cerebellum
Outras notas
Hokfelt, T., et al. 1987. Experientia Suppl.56, 154.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1