AB5612
Anti-Citrulline Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
CCP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
adequação
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
The cross-reactivities were determined using an ELISA test by competition experiments with the following compounds:
Compound Cross-reactivity ratio
Citrulline-G-BSA 1
Arginine-G-BSA 1/>100,000
Glutamine-G-BSA 1/>100,000
Ornithine-G-BSA 1/>100,000
Abbreviations:
(G) Glutaraldehyde
(BSA) Bovine Serum Albumin
Imunogênio
Aplicação
ELISA: 1:2500-1:5000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2