PAPP1-160K
MILLIPLEX® Porcine Acute Phase Protein Panel 1
Sinônimo(s):
Luminex porcine acute phase multiplex kit, porcine multiplex CRP, porcine multiplex haptoglobin, Porcine multiplex kit, Luminex porcine immunoassay, Millipore porcine panel, porcine acute phase multiplex kit
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
porcine
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Milliplex®
Parâmetros
25 μL sample volume (per well of a 1:5000 dilution)
assay range
recovery range: 101%
(Haptoglobin)
recovery range: 102%
(CRP)
standard curve range: 0.15-600 ng/mL
(CRP)
standard curve range: 0.24-1000 ng/mL
(Haptoglobin)
inter-assay cv: ≤15%
intra-assay cv: ≤10%
técnica(s)
multiplexing: suitable
entrada
sample type plasma
sample type serum
método de detecção
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Research category: Cardiovascular
Research sub-category: Inflammation
Especificidade
Aplicação
Características e benefícios
Embalagem
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
Explore how to select the best immunoassay platform for your research by choosing between multiplex and singleplex biomarker detection assays, immunoassay instrument platforms, immunoassay software, and services.
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
Discover the benefits of MILLIPLEX® multiplex assays, based on Luminex® xMAP® multiplex assay technology, that provide consistent, high-quality results and see how these multiplex biomarker Luminex® assays are being used to advance research.