Documentos Principais
918016
Sigma-Aldrich
Air adaptor
for 3 mL Cartridge
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 668,00
R$ 668,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 668,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106401
NACRES:
NA.23
R$ 668,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
Air adaptor, for 3 mL Cartridge, 1 EA
Nível de qualidade
Aplicação
The air adaptor connects cartridge to the air output of a fluid dispenser unit, such as a 3D bioprinter. Each adapter assembly is precision molded for secure attachment to the cartridge with minimal effort, making its connection to the air output of a fluid dispensing unit fast and seamless
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)