OP33
Anti-p53 (Ab-5) (Wild type) Mouse mAb (PAb1620)
liquid, clone PAb1620, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-p53 Antibody, Mouse Anti-p53, p53 Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PAb1620, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, mouse, rat, primate, bovine
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (not recommended)
Immunofluorescence (1-20 μg/ml)
Immunoprecipitation (1 μg per sample)
Paraffin Sections (5 μg/ml, heat pre-treatment required)
Embalagem
Advertência
Nota de análise
Hs27 cells or breast carcinoma tissue
Outras notas
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.
Ball, R.K., et al. 1984. EMBO J.3, 1485.