MABE339
Anti-p53 (wild type) Antibody, clone PAb1620
clone Pab1620, from mouse
Sinônimo(s):
Cellular tumor antigen p53, Tumor suppressor p53
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Pab1620, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected p53 in IP (Lu, X., et al. (1992). Cell. 70(1):153-161.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected p53 in dorsal skin samples from animal trunks (Kramata, P., et al. (2005). Cancer Res. 65(9):3577-3585.) and in certain human cancer tissues (Cordon-Cardo, C., et al, (1991). 51(23 Pt 1):6372-6380.).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected p53 in mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1