Documentos Principais
SAB5700557
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MLKL-T357/S358/S360 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
MLKL, hMLKL
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.011,00
R$ 3.011,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.011,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.011,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
53
54
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1.8mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr357/pSer358/pSer360)
Informações sobre genes
human ... MLKL(197259)
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T357/S358/S360 of human MLKL.
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)