NW-5ML-B
Anti-Fya (clone P3TIM), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-Fya from the clone P3TIM, Human IgG Antibody, Blood Grouping Reagent
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
clone
P3TIM, monoclonal
embalagem
pkg of 5 mL
fabricante/nome comercial
BIOSCOT™
condição de armazenamento
do not freeze
concentração
2-6 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.8-7.8
Isotipo
IgG
aplicação(ões)
clinical testing
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2