MABC97
Anti-S1PR4/EDG6 Antibody, clone 16B9.1
clone 16B9.1, from mouse
Sinônimo(s):
Sphingosine 1-phosphate receptor 4, S1P receptor 4, S1P4, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 6, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-6, S1P receptor Edg-6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
16B9.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S1PR4(8698)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected S1PR4/EDG6 in 10 µg of rat spleen tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2