Documentos Principais
Z546615
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 10-20 μm
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 677,00
R$ 677,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 677,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 677,00
Check Cart for Availability
Materiais
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
diâmetro do disco
65 mm
capacidade do funil
140 mL
diâmetro da haste
15 mm
tamanho de poro
10-20 μm porosity
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
Z546526Z546534Z550035
Aldrich® Buchner funnel funnel capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 10-20 μm
Z546615
Aldrich® Buchner funnel
Aldrich® Buchner funnel funnel capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 70-100 μm
Z546526
Aldrich® Buchner funnel
Aldrich® Buchner funnel funnel capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 25-50 μm
Z546534
Aldrich® Buchner funnel
Aldrich® Buchner funnel funnel capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 4-8 μm
Z550035
Aldrich® Buchner funnel
disc diam.
65 mm
disc diam.
65 mm
disc diam.
65 mm
disc diam.
65 mm
pore size
10-20 μm porosity
pore size
70-100 μm porosity
pore size
25-50 μm porosity
pore size
4-8 μm porosity
funnel capacity
140 mL
funnel capacity
140 mL
funnel capacity
140 mL
funnel capacity
140 mL
stem diam.
15 mm
stem diam.
15 mm
stem diam.
15 mm
stem diam.
15 mm
Buchner funnel, fritted funnel, funnel Buchner, fritted disc funnel
Buchner funnel, fritted funnel, funnel Buchner, fritted disc funnel
Buchner funnel, fritted funnel, funnel Buchner, fritted disc funnel
Buchner funnel, fritted funnel, funnel Buchner, fritted disc funnel
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)