Documentos Principais
MSP000814
Millipore
Filtros EZ-Pak, 0,45 µm, diâmetro de 47 mm, pretos, reticulados
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter, suitable for bioburden testing, input: bottled water, beverage(s)
Sinônimo(s):
Filtro de membrana EZ-Pak®, Filtros de membrana, membranas semipermeáveis
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Agency
ISO 7704
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
fabricante/nome comercial
EZ-Pak®
diâmetro do filtro
47 mm
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type soft drink
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type wine
sample type cider
sample type food(s)
sample type beer
sample type cosmetics
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os filtros EZ-Pak são feitos de ésteres mistos de celulose (MCE) com tamanho de poro de 0,45 μm, pretos, reticulados e com 47 mm de diâmetro. Esses filtros têm altas taxas de recuperação e são mais apropriados para testes microbiológicos em geral. As membranas e dispensador EZ-Pak revolucionaram o manuseio de filtros para testes de métodos de filtração por membrana (FM), combinando os benefícios de membranas estéreis, embaladas individualmente, prontas para uso, com facilidade de manuseio exclusiva.
Aplicação
Esses filtros têm aplicações nos setores clínico, de cosméticos, ambiental, de alimentos e bebidas, CQ industrial e farmacêutico. Análise microbiana de cerveja, água engarrafada, cidra, bebidas isotônicas e vinho pelo método de filtração por membrana
Informações legais
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.