EZHABG504
Filtro de membrana EZ-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, black filter, gridded filter, General microbiological analysis
Sinônimo(s):
Membrane filters, Semi-permeable membranes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Nível de qualidade
Agency
ISO 7704
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
fabricante/nome comercial
EZ-Pak®
diâmetro do filtro
50 mm
matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type bottled water
sample type beer
sample type soft drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type wine
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Condições de expedição
ambient
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3